3-(Boc-amino)-3-(4-tetrahydrothiopyranyl)-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470349-1G
APOSOR470349-1GEA
713
EUR
APOSOR470349-1G
3-(Boc-amino)-3-(4-tetrahydrothiopyranyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(4-tetrahydrothiopyranyl)-1-propanol
Formel:
C₁₃H₂₅NO₃S Molecular Weight: 275,408 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115545 CAS-Nummer: 898405-01-1 |