Fmoc-2-amino-5-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470350-5G
APOSOR470350-5GEA
1120
EUR
APOSOR470350-5G
Fmoc-2-amino-5-methoxybenzoic acid
Fmoc-2-amino-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₂₃H₁₉NO₅ Molecular Weight: 389,41 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682215 CAS-Nummer: 332121-93-4 |