5-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470351-1G
APOSOR470351-1GEA
137
EUR
APOSOR470351-1G
5-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine
5-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine
Formel:
C₁₄H₁₁N Molecular Weight: 193,244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18205120 CAS-Nummer: 124300-38-5 |