2-Hydroxy-5-pentylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470353-5G
APOSOR470353-5GEA 1120 EUR
APOSOR470353-5G
2-Hydroxy-5-pentylbenzoic acid
2-Hydroxy-5-pentylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Molecular Weight: 208,254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11203636
CAS-Nummer: 28488-46-2