Ethyl 3-Oxo-3-(6-quinolyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470355-5G
APOSOR470355-5GEA 1120 EUR
APOSOR470355-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(6-quinolyl)propanoate
Ethyl 3-Oxo-3-(6-quinolyl)propanoate
Formel: C₁₄H₁₃NO₃
Molecular Weight: 243,258 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07370067
CAS-Nummer: 858646-09-0