5-(2-Methylphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470356-5G
APOSOR470356-5GEA
1540
EUR
APOSOR470356-5G
5-(2-Methylphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(2-Methylphenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₀OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410187 CAS-Nummer: 886509-95-1 |