Ethyl 3-Oxo-4-(1-Boc-4-piperidyl)butyrate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470357-5G
APOSOR470357-5GEA
1410
EUR
APOSOR470357-5G
Ethyl 3-Oxo-4-(1-Boc-4-piperidyl)butyrate
Ethyl 3-Oxo-4-(1-Boc-4-piperidyl)butyrate
Formel:
C₁₆H₂₇NO₅ Molecular Weight: 313,389 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07370059 CAS-Nummer: 916791-39-4 |