3-(Boc-amino)-6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470360-1G
APOSOR470360-1GEA
997
EUR
APOSOR470360-1G
3-(Boc-amino)-6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
3-(Boc-amino)-6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₇Cl₂NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115621 CAS-Nummer: 1134759-39-9 |