5-(2-Chlorophenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470362-5G
APOSOR470362-5GEA
1120
EUR
APOSOR470362-5G
5-(2-Chlorophenyl)nicotinic acid
5-(2-Chlorophenyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₂H₈ClNO₂ Molecular Weight: 233.65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410264 CAS-Nummer: 893735-02-9 |