4-(Aminomethyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)cyclohexanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470367-5G
APOSOR470367-5GEA
1940
EUR
APOSOR470367-5G
4-(Aminomethyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)cyclohexanol
4-(Aminomethyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)cyclohexanol
Formel:
C₁₃H₁₇Cl₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410570 CAS-Nummer: 887978-44-1 |