1-Boc-3-(benzylamino)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470368-5G
APOSOR470368-5GEA
1120
EUR
APOSOR470368-5G
1-Boc-3-(benzylamino)piperidine
1-Boc-3-(benzylamino)piperidine
Formel:
C₁₇H₂₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410626 CAS-Nummer: 183207-64-9 |