2-Amino-2-(4-biphenylyl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470371-5G
APOSOR470371-5GEA 1540 EUR
APOSOR470371-5G
2-Amino-2-(4-biphenylyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(4-biphenylyl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₃NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06202322
CAS-Nummer: 885498-71-5