5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470376-5G
APOSOR470376-5GEA
1940
EUR
APOSOR470376-5G
5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₄H₁₃NO₄ Molecular Weight: 259.257 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410296 CAS-Nummer: 887973-42-4 |