N-(4-Bromobenzyl)-2,2-dimethoxyethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470380-5G
APOSOR470380-5GEA
601
EUR
APOSOR470380-5G
N-(4-Bromobenzyl)-2,2-dimethoxyethylamine
N-(4-Bromobenzyl)-2,2-dimethoxyethylamine
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₂ Molecular Weight: 274,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12148381 CAS-Nummer: 1036378-89-8 |