2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]isoindoline-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-(Vinyloxy)ethoxy)isoindoline-1,3-dione
OR470381-5G
APOSOR470381-5GEA
916
EUR
APOSOR470381-5G
2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]isoindoline-1,3-dione
2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]isoindoline-1,3-dione
Formel:
C₁₂H₁₁NO₄ Molecular Weight: 233,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15142583 CAS-Nummer: 391212-30-9 |