N-(2-Chlorophenyl)cinnamamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470382-5G
APOSOR470382-5GEA
448
EUR
APOSOR470382-5G
N-(2-Chlorophenyl)cinnamamide
N-(2-Chlorophenyl)cinnamamide
Formel:
C₁₅H₁₂ClNO Molecular Weight: 257,715 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00157758 CAS-Nummer: 73108-79-9 |