4-Acetamido-3,5-dimethylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470383-5G
APOSOR470383-5GEA
713
EUR
APOSOR470383-5G
4-Acetamido-3,5-dimethylphenol
4-Acetamido-3,5-dimethylphenol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00748645 CAS-Nummer: 6337-56-0 |