6-Cbz-2,2-dimethylhexahydropyrrolo[3,4-d]-1,3-oxazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470384-1G
APOSOR470384-1GEA 896 EUR
APOSOR470384-1G
6-Cbz-2,2-dimethylhexahydropyrrolo[3,4-d]-1,3-oxazine
6-Cbz-2,2-dimethylhexahydropyrrolo[3,4-d]-1,3-oxazine
Formel: C₁₆H₂₂N₂O₃
Molecular Weight: 290.357 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20134214
CAS-Nummer: 1346597-57-6