3-Amino-3-(3-tert-butoxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470386-5G
APOSOR470386-5GEA
1540
EUR
APOSOR470386-5G
3-Amino-3-(3-tert-butoxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-tert-butoxyphenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₃H₁₉NO₃ Molecular Weight: 237,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683181 CAS-Nummer: 372144-15-5 |