5-(3-Methylphenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470389-5G
APOSOR470389-5GEA
997
EUR
APOSOR470389-5G
5-(3-Methylphenyl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(3-Methylphenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₀OS Molecular Weight: 202,272 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410188 CAS-Nummer: 38401-69-3 |