3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-N-hydroxypropanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470392-5G
APOSOR470392-5GEA
1620
EUR
APOSOR470392-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-N-hydroxypropanamide
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)-N-hydroxypropanamide
Formel:
C₁₄H₁₉ClN₂O₄ Molecular Weight: 314.765 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115559 CAS-Nummer: 898404-71-2 |