2-(4-Biphenylyl)-2-(Boc-amino)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470393-5G
APOSOR470393-5GEA
1620
EUR
APOSOR470393-5G
2-(4-Biphenylyl)-2-(Boc-amino)acetic acid
2-(4-Biphenylyl)-2-(Boc-amino)acetic acid
Formel:
C₁₉H₂₁NO₄ Molecular Weight: 327,374 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683167 CAS-Nummer: 369403-44-1 |