1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470394-5G
APOSOR470394-5GEA
1010
EUR
APOSOR470394-5G
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₈O₅ Molecular Weight: 278,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410575 CAS-Nummer: 887978-64-5 |