Fmoc-2-amino-5-chlorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470395-5G
APOSOR470395-5GEA
499
EUR
APOSOR470395-5G
Fmoc-2-amino-5-chlorobenzoic acid
Fmoc-2-amino-5-chlorobenzoic acid
Formel:
C₂₂H₁₆ClNO₄ Molecular Weight: 393,83 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682159 CAS-Nummer: 332121-90-1 |