Methyl 2-Amino-2-(4-biphenylyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470396-5G
APOSOR470396-5GEA 1540 EUR
APOSOR470396-5G
Methyl 2-Amino-2-(4-biphenylyl)acetate
Methyl 2-Amino-2-(4-biphenylyl)acetate
Formel: C₁₅H₁₅NO₂
Molecular Weight: 241,285 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12518288
CAS-Nummer: 515158-65-3