Ethyl 3-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-3-oxopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470397-5G
APOSOR470397-5GEA
1120
EUR
APOSOR470397-5G
Ethyl 3-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-3-oxopropanoate
Ethyl 3-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-3-oxopropanoate
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molecular Weight: 208,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10465036 CAS-Nummer: 75275-66-0 |