O-(3-Pyridyl)-L-tyrosine methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470401-5G
APOSOR470401-5GEA
1330
EUR
APOSOR470401-5G
O-(3-Pyridyl)-L-tyrosine methyl ester
O-(3-Pyridyl)-L-tyrosine methyl ester
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O₃ Molecular Weight: 272.299 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20922889 CAS-Nummer: 1137013-14-9 |