6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470402-1G
OR470402-5G
APOSOR470402-1GEA
499
EUR
APOSOR470402-1G
APOSOR470402-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₄H₁₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410425 CAS-Nummer: 887976-58-1 |