Ethyl 3-Oxo-3-(1-Cbz-3-piperidyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470404-5G
APOSOR470404-5GEA
1330
EUR
APOSOR470404-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(1-Cbz-3-piperidyl)propanoate
Ethyl 3-Oxo-3-(1-Cbz-3-piperidyl)propanoate
Formel:
C₁₈H₂₃NO₅ Molecular Weight: 333,379 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115572 CAS-Nummer: 672323-13-6 |