4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470405-5G
APOSOR470405-5GEA 1280 EUR
APOSOR470405-5G
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 161,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656113
CAS-Nummer: 39124-16-8