2-Amino-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470406-5G
APOSOR470406-5GEA 916 EUR
APOSOR470406-5G
2-Amino-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅NO₅·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410544
CAS-Nummer: 86053-95-4