5-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470407-5G
APOSOR470407-5GEA
1540
EUR
APOSOR470407-5G
5-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
5-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₁₁NO₃ Molecular Weight: 229.231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410272 CAS-Nummer: 893732-61-1 |