3-tert-Butoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470408-5G
APOSOR470408-5GEA
804
EUR
APOSOR470408-5G
3-tert-Butoxybenzaldehyde
3-tert-Butoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258842 CAS-Nummer: 64859-36-5 |