1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470409-5G
APOSOR470409-5GEA
1010
EUR
APOSOR470409-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(4-Methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₆O₄ Molecular Weight: 248,274 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410573 CAS-Nummer: 887978-56-5 |