1-(3,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470410-5G
APOSOR470410-5GEA
1010
EUR
APOSOR470410-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(3,4-Dichlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₂Cl₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208895 CAS-Nummer: 773101-05-6 |