Methyl 4-(3-Bromophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470412-1G
APOSOR470412-1GEA
601
EUR
APOSOR470412-1G
Methyl 4-(3-Bromophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Methyl 4-(3-Bromophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formel:
C₁₁H₉BrO₄ Molecular Weight: 285,091 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969738 CAS-Nummer: 93618-22-5 |