2-[4-(Boc-amino)-3-pyridyl]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470413-1G
APOSOR470413-1GEA
591
EUR
APOSOR470413-1G
2-[4-(Boc-amino)-3-pyridyl]ethanol
2-[4-(Boc-amino)-3-pyridyl]ethanol
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₃ Molecular Weight: 238,283 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20491404 CAS-Nummer: 219834-80-7 |