1-Boc-2-(2-methoxy-2-oxoethylcarbamoyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470415-5G
APOSOR470415-5GEA
601
EUR
APOSOR470415-5G
1-Boc-2-(2-methoxy-2-oxoethylcarbamoyl)pyrrolidine
1-Boc-2-(2-methoxy-2-oxoethylcarbamoyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₃H₂₂N₂O₅ Molecular Weight: 286,324 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01046139 CAS-Nummer: 1097194-13-2 |