Ethyl 3-(2-Bromo-6-nitrophenyl)-2-oxopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470416-5G
APOSOR470416-5GEA
397
EUR
APOSOR470416-5G
Ethyl 3-(2-Bromo-6-nitrophenyl)-2-oxopropanoate
Ethyl 3-(2-Bromo-6-nitrophenyl)-2-oxopropanoate
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO₅ Molecular Weight: 316,105 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20491407 CAS-Nummer: 608510-29-8 |