5-[(3-Methoxyphenylamino)methylene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470421-25G
APOSOR470421-25GEA
601
EUR
APOSOR470421-25G
5-[(3-Methoxyphenylamino)methylene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
5-[(3-Methoxyphenylamino)methylene]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Formel:
C₁₄H₁₅NO₅ Molecular Weight: 277,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02936591 CAS-Nummer: 213699-52-6 |