5-(4-Methoxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470423-5G
APOSOR470423-5GEA
397
EUR
APOSOR470423-5G
5-(4-Methoxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
5-(4-Methoxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 206,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219347 CAS-Nummer: 6617-78-3 |