Methyl 4-(Acetoxymethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470427-5G
APOSOR470427-5GEA
601
EUR
APOSOR470427-5G
Methyl 4-(Acetoxymethyl)benzoate
Methyl 4-(Acetoxymethyl)benzoate
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molecular Weight: 208,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21332892 CAS-Nummer: 27548-25-0 |