N-Methyl-N-(methylsulphonyl)glycine ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470432-5G
APOSOR470432-5GEA 601 EUR
APOSOR470432-5G
N-Methyl-N-(methylsulphonyl)glycine ethyl ester
N-Methyl-N-(methylsulphonyl)glycine ethyl ester
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Molecular Weight: 195,237 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16042210
CAS-Nummer: 58742-72-6