Ethyl 4-(Methylsulphonyl)-2-morpholinobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470433-5G
APOSOR470433-5GEA 997 EUR
APOSOR470433-5G
Ethyl 4-(Methylsulphonyl)-2-morpholinobenzoate
Ethyl 4-(Methylsulphonyl)-2-morpholinobenzoate
Formel: C₁₄H₁₉NO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21332900
CAS-Nummer: 1354940-64-9