3-Hydroxy-4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470435-1G
APOSOR470435-1GEA
804
EUR
APOSOR470435-1G
3-Hydroxy-4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
3-Hydroxy-4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₈H₇NO₅ Molecular Weight: 197,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02380161 CAS-Nummer: 80547-69-9 |