2-(2-Cyanoethylamino)-2-methylpropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR470437-1G
APOSOR470437-1GEA
139
EUR
APOSOR470437-1G
2-(2-Cyanoethylamino)-2-methylpropanoic acid 97%
2-(2-Cyanoethylamino)-2-methylpropanoic acid
Formel:
C₇H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 156,182 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12756521 CAS-Nummer: 106556-63-2 |