2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470439-5G
APOSOR470439-5GEA
804
EUR
APOSOR470439-5G
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-4(3H)-one
Formel:
C₉H₇N₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02252785 CAS-Nummer: 52066-00-9 |