3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR470443-5G
APOSOR470443-5GEA
804
EUR
APOSOR470443-5G
3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazol-2-amine
Formel:
C₁₁H₁₃N₅ Molecular Weight: 215,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02323006 CAS-Nummer: 325738-83-8 |