2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazole-4(3H)-thione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470444-5G
APOSOR470444-5GEA 1010 EUR
APOSOR470444-5G
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazole-4(3H)-thione
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazole-4(3H)-thione
Formel: C₉H₇N₅S
Molecular Weight: 217,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02252796
CAS-Nummer: 78650-21-2