Ethyl 2-(2-Benzimidazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470445-5G
APOSOR470445-5GEA
804
EUR
APOSOR470445-5G
Ethyl 2-(2-Benzimidazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(2-Benzimidazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₃N₅O₃ Molecular Weight: 299,285 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22205839 CAS-Nummer: 195251-35-5 |